4-Hydroxybenzoesäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: p-Hydroxybenzoic Acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21814.0005 8.21814.0250 8.21814.1000 8.21814.9050
8.21814.0005EA 25.5 EUR
8.21814.0005 8.21814.0250 8.21814.1000 8.21814.9050
4-Hydroxybenzoesäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzoesäure
Formel: C₇H₆O₃
Molecular Weight: 138,12 g/mol
Siedepunkt: 336 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 210…211 °C
Dichte: 1,398 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002547
CAS-Nummer: 99-96-7
EINECS: 202-804-9
Merck Index: 13,04837
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 5 g/l (25 °C)
Melting Point 213 - 216 °C
Molar Mass 138.12 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
pH 3.3 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 250 °C