2,3-Dihydroxybenzoesäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Pyrocatechuic acid
155170050 155170250
ACRO155170050EA 49.2 EUR
ACRO155170050 ACRO155170250
2,3-Dihydroxybenzoesäure 99%
2,3-Dihydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₆O₄
Molecular Weight: 154.12 g/mol
Siedepunkt: 339
Schmelzpunkt: 204…208 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002446
CAS-Nummer: 303-38-8
EINECS: 206-139-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to pink to grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 204 to 208 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %