2,3-Dihydroxybenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Pyrocatechuic acid
A10144.09 A10144.18 A10144.30
A10144.09EA 71.9 EUR
A10144.09 A10144.18 A10144.30
2,3-Dihydroxybenzoesäure ≥98%
2,3-Dihydroxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 303-38-8 Molecular Formula: C7H6O4 Formula Weight: 154.12 Melting Point: 204-208° Beilstein Reference: 2209117
Formel: C₇H₆O₄
Molecular Weight: 154,12 g/mol
Siedepunkt: 339 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 204…208 °C
Dichte: 1,542
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002446
CAS-Nummer: 303-38-8
EINECS: 206-139-5