2,4-Dihydroxybenzoesäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: beta-Resorcylic acid
114870050 114871000 114875000
ACRO114870050EA 29.9 EUR
ACRO114870050 ACRO114871000 ACRO114875000
2,4-Dihydroxybenzoesäure 97%
2,4-Dihydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₆O₄
Molecular Weight: 154,12 g/mol
Siedepunkt: 390 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 210…215 °C
Dichte: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002451
CAS-Nummer: 89-86-1
EINECS: 201-946-9
Merck Index: 12,08325
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Cream to light beige to pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %