2,5-Dihydroxybenzoesäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Gentisinsäure
A11459.14 A11459.22
A11459.14EA 52.1 EUR
A11459.14 A11459.22
2,5-Dihydroxybenzoesäure ≥99%
2,5-Dihydroxybenzoesäure
Purity: 99% CAS No.: 490-79-9 Molecular Formula: C7H6O4 Formula Weight: 154.12 Melting Point: ca 206° dec. Beilstein Reference: 2209119 Merck Reference: 14,4398 MDL No.: MFCD00002460
Formel: C₇H₆O₄
Siedepunkt: 339 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼206 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002460
CAS-Nummer: 490-79-9
EINECS: 207-718-5
Merck Index: 14,4398