2,6-Dihydroxybenzoesäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
114881000 114885000 114880250
ACRO114881000EA 98.8 EUR
ACRO114881000 ACRO114885000 ACRO114880250
2,6-Dihydroxybenzoesäure 97%
2,6-Dihydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₆O₄
Molecular Weight: 154,12 g/mol
Siedepunkt: 339 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 160…165 °C
Dichte: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002462
CAS-Nummer: 303-07-1
EINECS: 206-134-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 165 °C (Dec)
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %