3,4-Dihydroxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Protocatechusäure
37580-100G-F 37580-25G-F
SIAL37580-100G-FEA 209 EUR
SIAL37580-100G-F SIAL37580-25G-F
3,4-Dihydroxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3,4-Dihydroxybenzoesäure
Formel: C₇H₆O₄
Molecular Weight: 154,12 g/mol
Siedepunkt: 125…135 °C (0,001 mmHg)
Schmelzpunkt: 202…204 °C
Dichte: 1,5415 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002509
CAS-Nummer: 99-50-3
EINECS: 202-760-0
Merck Index: 12,08080