3,5-Dihydroxybenzoesäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: alpha-Resorcylic acid
A11664.22 A11664.36
A11664.22EA 31.9 EUR
A11664.22 A11664.36
3,5-Dihydroxybenzoesäure ≥97%
3,5-Dihydroxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 99-10-5 Molecular Formula: C7H6O4 Formula Weight: 154.12 Melting Point: ca 237° dec. Beilstein Reference: 2207864
Formel: C₇H₆O₄
Molecular Weight: 154,12 g/mol
Schmelzpunkt: ∼237 °C (Zers.)
Flammpunkt: >200 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002512
CAS-Nummer: 99-10-5
EINECS: 202-730-7