Gallussäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4,5-Trihydroxybenzoesäure
410860010 410860050 410862500 410860051
ACRO410860010EA 241 EUR
ACRO410860010 ACRO410860050 ACRO410862500 ACRO410860051
Gallussäure 98%
Gallussäure
Formel: C₇H₆O₅
Molecular Weight: 170.12 g/mol
Siedepunkt: 501
Schmelzpunkt: 253 °C (Zers.)
Dichte: 1.694 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002510
CAS-Nummer: 149-91-7
EINECS: 205-749-9
Merck Index: 13,04366
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %