2-Phenoxybenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Carboxydiphenylether
A10515.14 A10515.22
A10515.14EA 61.5 EUR
A10515.14 A10515.22
2-Phenoxybenzoesäure ≥98%
2-Phenoxybenzoesäure
Purity: 98% CAS No.: 2243-42-7 Molecular Formula: C13H10O3 Formula Weight: 214.22 Melting Point: 111-115° Beilstein Reference: 978452
Formel: C₁₃H₁₀O₃
Molecular Weight: 214,22 g/mol
Siedepunkt: 355 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 111…115 °C
Dichte: 1,2141 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002429
CAS-Nummer: 2243-42-7
EINECS: 218-811-5