4-Phenoxybenzoesäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A17998.14
A17998.22
A17998.14EA
79.1
EUR
A17998.14
A17998.22
4-Phenoxybenzoesäure ≥99%
4-Phenoxybenzoesäure
Purity: 99%
CAS No.: 2215-77-2
Molecular Formula: C13H10O3
Formula Weight: 214.22
Melting Point: 160-164°
Beilstein Reference: 2212463
Formel:
C₁₃H₁₀O₃ Molecular Weight: 214,22 g/mol Schmelzpunkt: 160…164 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002539 CAS-Nummer: 2215-77-2 EINECS: 218-682-5 |