Thiosalicylsäure 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Thiobenzoic acid, 2-Mercaptobenzoic acid

138891000 138895000
ACRO138891000EA 77.8 EUR
ACRO138891000 ACRO138895000
Thiosalicylsäure 98%
Thiosalicylsäure
Formel: C₇H₆O₂S
Molecular Weight: 154.19 g/mol
Siedepunkt: 230 °C (0.02 mmHg)
Schmelzpunkt: 164…169 °C
Flammpunkt: 150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004836
CAS-Nummer: 147-93-3
EINECS: 205-704-3
ADR: 9
Merck Index: 12,09498

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 169 °C
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR