Thiosalicylsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Thiobenzoic acid, 2-Mercaptobenzoic acid
A13401.0B A13401.18 A13401.30
A13401.0BEA 497 EUR
A13401.0B A13401.18 A13401.30
Thiosalicylsäure ≥98%
Thiosalicylsäure
Purity: 98% CAS No.: 147-93-3 Molecular Formula: C7H6O2S Formula Weight: 154.19 Odour: Stench Melting Point: 165-168° Beilstein Reference: 508507 Merck Reference: 14,9360 MDL No.: MFCD00004836
Formel: C₇H₆O₂S
Molecular Weight: 154.19 g/mol
Siedepunkt: 230 °C (0.02 mmHg)
Schmelzpunkt: 165…168 °C
Dichte: 1.49
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004836
CAS-Nummer: 147-93-3
EINECS: 205-704-3
UN: 3335
ADR: 9
Merck Index: 12,09498