1,2,4,5-Tetrachlorbenzol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
157780050 157782500
ACRO157780050EA 16.8 EUR
ACRO157780050 ACRO157782500
1,2,4,5-Tetrachlorbenzol 98%
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
Formel: C₆H₂Cl₄
Molecular Weight: 215,89 g/mol
Siedepunkt: 246 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 139…142 °C
Dichte: 1,732 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000549
CAS-Nummer: 95-94-3
EINECS: 202-466-2
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light pink to grey Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 142 °C
GC ≥97.5 %