1,2,4,5-Tetrachlorbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A14318.09 A14318.18 A14318.30
A14318.09EA 26.8 EUR
A14318.09 A14318.18 A14318.30
1,2,4,5-Tetrachlorbenzol ≥98%
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
Purity: 98% CAS No.: 95-94-3 Molecular Formula: C6H2Cl4 Formula Weight: 215.89 Flash Point: 155°(311°F) Odour: Unpleasant Boiling Point: 245° Beilstein Reference: 1618315 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00000549
Formel: C₆H₂Cl₄
Molecular Weight: 215,89 g/mol
Siedepunkt: 245 °C
Schmelzpunkt: 138…142 °C
Dichte: 1,86
Flammpunkt: 155 °C (311 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000549
CAS-Nummer: 95-94-3
EINECS: 202-466-2
UN: 3077
ADR: 9,III