1,2,4-Trichlorbenzol 99%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
157900010 157900025 157900100
ACRO157900010EA 57.9 EUR
ACRO157900010 ACRO157900025 ACRO157900100
1,2,4-Trichlorbenzol 99%, rein
1,2,4-Trichlorobenzene
Formel: C₆H₃Cl₃
Molecular Weight: 181.45 g/mol
Siedepunkt: 214 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 16 °C
Dichte: 1.45 g/cm³
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000547
CAS-Nummer: 120-82-1
EINECS: 204-428-0
UN: 2321
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,09704
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5700 to 1.5720 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤30 APHA
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.005 %
Neutrality Passes test