1,2,4-Trichlorbenzol ≥99% für die Spektrophotometrie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
19390.AK 19390.K2
19390.AKEA 52.5 EUR
19390.AK 19390.K2
1,2,4-Trichlorbenzol ≥99% für die Spektrophotometrie
1,2,4-Trichlorobenzene
Purity: 99% min CAS No.: 120-82-1 Molecular Formula: C6H3Cl3 Formula Weight: 181.45 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.454 Refractive Index: 1.5720 Melting Point: 17° Boiling Point: 213° Merck Reference: 14,9631 UN No.: 2321 MDL No.: MFCD00000547
Formel: C₆H₃Cl₃
Molecular Weight: 181.45 g/mol
Siedepunkt: 213 °C
Schmelzpunkt: 17
Dichte: 1.454
Flammpunkt: 110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000547
CAS-Nummer: 120-82-1
EINECS: 204-428-0
UN: 2321
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,9631