1,2-Dichlorbenzol 99+% für die Spektroskopie
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: o-Dichlorbenzol
222055000 222050025
ACRO222055000EA 79.4 EUR
ACRO222055000 ACRO222050025
1,2-Dichlorbenzol 99+% für die Spektroskopie
1,2-Dichlorbenzol
Formel: C₆H₄Cl₂
Molecular Weight: 147 g/mol
Siedepunkt: 179…180 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 1,3 g/cm³
Flammpunkt: 67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000535
CAS-Nummer: 95-50-1
EINECS: 202-425-9
UN: 1591
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03081
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.02 %
GC ≥99.0 %
UV at 380 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0003 meq/g
Alkalinity ≤0.0005 meq/g