1,2-Dichlorbenzol 98% für die Spektrophotometrie
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
o-Dichlorbenzol
32154.K2
32154.K7
32154.M1
32154.K2EA
73.5
EUR
32154.K2
32154.K7
32154.M1
1,2-Dichlorbenzol 98% für die Spektrophotometrie
1,2-Dichlorbenzol
Purity: 98%
CAS No.: 95-50-1
Molecular Formula: C6H4Cl2
Formula Weight: 147.00
Flash Point: 68°(154°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.306
Refractive Index: 1.5510
Odour: Pungent
Melting Point: -18°
Boiling Point: 180°
Beilstein Reference: 606078
Merck Reference: 14,3056
UN No.: 1591
MDL No.: MFCD00000535
Formel:
C₆H₄Cl₂ Molecular Weight: 147 g/mol Siedepunkt: 180 °C Schmelzpunkt: –18 °C Dichte: 1,306 Flammpunkt: 68 °C (154 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000535 CAS-Nummer: 95-50-1 EINECS: 202-425-9 UN: 1591 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,3056 |