1,2-Dichlorbenzol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: o-Dichlorbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03238.0100 8.03238.1000 8.03238.2500
8.03238.0100EA 20.9 EUR
8.03238.0100 8.03238.1000 8.03238.2500
1,2-Dichlorbenzol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,2-Dichlorbenzol
Formel: C₆H₄Cl₂
Molecular Weight: 147 g/mol
Siedepunkt: 180,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –17 °C
Dichte: 1,309 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000535
CAS-Nummer: 95-50-1
EINECS: 202-425-9
UN: 1591
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03081
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.13 g/l (20 °C)
Melting Point -17 °C
Molar Mass 147 g/mol
Boiling Point 180 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (20 °C)
Flash Point 66 °C
Explosion Limit 2.2 - 12 %(V)
Density 1.31 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 640 °C
Synonyms o-Chlorobenzene
Hill Formula C6H4Cl2
Chemical Formula 1,2-(Cl)2C6H4