1,3,5-Trichlorbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L02132.18 L02132.30
L02132.18EA 27.6 EUR
L02132.18 L02132.30
1,3,5-Trichlorbenzol ≥98%
1,3,5-Trichlorobenzene
Purity: 98% CAS No.: 108-70-3 Molecular Formula: C6H3Cl3 Formula Weight: 181.45 Flash Point: 126°(258°F) Melting Point: 62-65° Boiling Point: 208° Beilstein Reference: 1635233 Merck Reference: 14,9632 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00000585
Formel: C₆H₃Cl₃
Molecular Weight: 181.45 g/mol
Siedepunkt: 208 °C
Schmelzpunkt: 62…65 °C
Dichte: 1.4604 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 126 °C (258 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000585
CAS-Nummer: 108-70-3
EINECS: 203-608-6
ADR: 9 III
Merck Index: 12,09761