1,3-Dichlorbenzol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
151180010 151180250 151182500 151185000
ACRO151180010EA 151 EUR
ACRO151180010 ACRO151180250 ACRO151182500 ACRO151185000
1,3-Dichlorbenzol 98%
1,3-Dichlorbenzol
Formel: C₆H₄Cl₂
Siedepunkt: 173 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –24 °C
Dichte: 1,28 g/cm³
Flammpunkt: 67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000573
CAS-Nummer: 541-73-1
EINECS: 208-792-1
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03080
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥97.5 %