1,4-Dichlorbenzol 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: p-Dichlorbenzol
113190010 113190025
ACRO113190010EA 43.1 EUR
ACRO113190010 ACRO113190025
1,4-Dichlorbenzol 99+%
1,4-Dichlorbenzol
Formel: C₆H₄Cl₂
Molecular Weight: 147 g/mol
Siedepunkt: 174 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 52…56 °C
Dichte: 1,24 g/cm³
Flammpunkt: 67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000604
CAS-Nummer: 106-46-7
EINECS: 203-400-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03082
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 55 °C
GC ≥99.0 %
UV Lambda max 528 nm (in Methanol)
Fluorescence max 547 nm (in Methanol)
Optimum lasing 563 nm (in Methanol)
Suitability (for use as a laser dye) Passes test
Molar absorption coefficient 104000 l/(mole.cm) (Lambda max)