1,4-Dichlorbenzol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
p-Dichlorbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03226.0100
8.03226.1000
8.03226.2500
8.03226.0100EA
25.8
EUR
8.03226.0100
8.03226.1000
8.03226.2500
1,4-Dichlorbenzol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,4-Dichlorbenzol
Formel:
C₆H₄Cl₂ Molecular Weight: 147 g/mol Siedepunkt: 173,4 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 48…50 °C Dichte: 1,458 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 65 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000604 CAS-Nummer: 106-46-7 EINECS: 203-400-5 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,03082 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 0.08 g/l (25 °C) |
Melting Point | 52 - 54 °C |
Molar Mass | 147 g/mol |
Bulk Density | 800 kg/m3 |
Boiling Point | 173 - 175 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.8 hPa (20 °C) |
Flash Point | 66 °C |
Refractive Index | 1.5267 (70 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.7 - 5.9 %(V) |
Density | 1.23 g/cm3 (70 °C) |
pH | 7 (0.06 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point |
|
Saturation concentration | 5 g/m3 (20 °C) Air |
Hazard Class | 9 |
Hazard Class Description | Miscellaneous Hazardous Material |