1,4-Dichlorbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: p-Dichlorbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D56829-25G D56829-100G D56829-3KG D56829-500G
SIALD56829-25GEA 44.2 EUR
SIALD56829-25G SIALD56829-100G SIALD56829-3KG SIALD56829-500G
1,4-Dichlorbenzol, Sigma-Aldrich®
1,4-Dichlorbenzol
Formel: C₆H₄Cl₂
Molecular Weight: 147 g/mol
Siedepunkt: 173,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 48…50 °C
Dichte: 1,458 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000604
CAS-Nummer: 106-46-7
EINECS: 203-400-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03082