Chlorbenzol ≥99,5% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Benzolchlorid, Phenylchlorid, Monochlorbenzol, Phenylchloride
36401.AP
36401.K2
36401.K7
36401.M1
36401.APEA
57.3
EUR
36401.AP
36401.K2
36401.K7
36401.M1
Chlorbenzol ≥99,5% ACS
Chlorbenzol
Purity: 99.5%
CAS No.: 108-90-7
Molecular Formula: C6H5Cl
Formula Weight: 112.56
Flash Point: 28°(82°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.106
Refractive Index: 1.5240
Appearance: Colourless
Odour: Aromatic
Melting Point: -45°
Boiling Point: 132°
Beilstein Reference: 605632
Merck Reference: 14,2121
UN No.: 1134
MDL No.: MFCD00000530
Formel:
C₆H₅Cl Molecular Weight: 112,56 g/mol Siedepunkt: 132 °C Schmelzpunkt: –45 °C Dichte: 1,106 Flammpunkt: 28 °C (82 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000530 CAS-Nummer: 108-90-7 EINECS: 203-628-5 UN: 1134 ADR: 3,III REACH: 01-2119432722-45 Merck Index: 14,2121 |