Chlorbenzol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Benzolchlorid, Phenylchlorid, Monochlorbenzol, Phenylchloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14506.1000 8.14506.2500 8.14506.9215
8.14506.1000EA 72.3 EUR
8.14506.1000 8.14506.2500 8.14506.9215
Chlorbenzol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Chlorbenzol
Formel: C₆H₅Cl
Molecular Weight: 112.56 g/mol
Siedepunkt: 130
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 28
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000530
CAS-Nummer: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
UN: 1134
ADR: 3 III
REACH: 01-2119432722-45
Merck Index: 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.4 g/l (20 °C)
Melting Point -45 °C
Molar Mass 112.56 g/mol
Boiling Point 132 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 12 hPa (20 °C)
Flash Point 27 °C
Refractive Index 1.5248 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.3 - 11 %(V)
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 590 °C