Chlorbenzol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: PhenylchloridPhenylchlorideMonochlorbenzolBenzolchlorid
22702.367EA 260 EUR
22702.367 22702.323 22702.298 22702.460
Chlorbenzol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Chlorbenzol
Formel: C₆H₅Cl
Molecular Weight: 112,56 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 28 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000530
CAS-Nummer: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
UN: 1134
ADR: 3,III
REACH: 01-2119432722-45
Merck Index: 13,02139
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/08/56/750856.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Boiling point 131 - 133 °C
Density (20/4) 1.100 - 1.110
Evaporation residue Max. 50 ppm