Chlorbenzol, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Benzolchlorid, Phenylchlorid, Monochlorbenzol, Phenylchloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
08650-5ML-F 08650-25ML-F
08650-5ML-FEA 118 EUR
08650-5ML-F 08650-25ML-F
Chlorbenzol, Supelco®
Chlorbenzol
Formel: C₆H₅Cl
Molecular Weight: 112.56 g/mol
Siedepunkt: 130
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 28
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000530
CAS-Nummer: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
UN: 1134
ADR: 3 III
REACH: 01-2119432722-45
Merck Index: 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6ba2f9f60365cc3a976a66389e6ba886d96721c&vid=7933945fd39b21db577f22c9d2753af45a5a1dc2&prid=web&clid=SAPDAM