2,3-Dichlorbenzaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A10118.18 A10118.30
A10118.18EA 71.4 EUR
A10118.18 A10118.30
2,3-Dichlorbenzaldehyd ≥98%
2,3-Dichlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄Cl₂O
Molecular Weight: 175.01 g/mol
Siedepunkt: 143…145 °C (30 mmHg)
Schmelzpunkt: 61…65 °C
Dichte: 1.33
Flammpunkt: 135 °C (275 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010127
CAS-Nummer: 6334-18-5
EINECS: 228-711-3
ADR: 8 III