2,4-Dichlorbenzaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
164140050 164141000 164145000
ACRO164140050EA 28.7 EUR
ACRO164140050 ACRO164141000 ACRO164145000
2,4-Dichlorbenzaldehyd 98%
2,4-Dichlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄Cl₂O
Molecular Weight: 175,01 g/mol
Siedepunkt: 233 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 69…73 °C
Dichte: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 135 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003305
CAS-Nummer: 874-42-0
EINECS: 212-861-1
UN: 3261
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 73 °C
GC ≥97.5 %