2,6-Dichlorbenzaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A13295.22 A13295.14 A13295.36
A13295.22EA 59.8 EUR
A13295.22 A13295.14 A13295.36
2,6-Dichlorbenzaldehyd ≥98%
2,6-Dichlorobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 83-38-5 Molecular Formula: C7H4Cl2O Formula Weight: 175.01 Flash Point: 135°(275°F) Melting Point: 69-73° Boiling Point: 124°/10mm Beilstein Reference: 386477 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00003307
Formel: C₇H₄Cl₂O
Siedepunkt: 124 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 69…73 °C
Flammpunkt: 135 °C (275 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003307
CAS-Nummer: 83-38-5
EINECS: 201-472-2
ADR: 8,III