2,6-Dichlorbenzaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
SB00673.1
SB00673.10
SB00673.50
MAYBSB00673.1EA
0
EUR
MAYBSB00673.1
MAYBSB00673.10
MAYBSB00673.50
2,6-Dichlorbenzaldehyd
2,6-Dichlorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄Cl₂O Molecular Weight: 175.01 g/mol Siedepunkt: 239 Schmelzpunkt: 69…70 °C Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003307 CAS-Nummer: 83-38-5 EINECS: 201-472-2 |