2-Chlorbenzaldehyd 99%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

154610010 154610050 154611000 154612500 154615000
ACRO154610010EA 143 EUR
ACRO154610010 ACRO154610050 ACRO154611000 ACRO154612500 ACRO154615000
2-Chlorbenzaldehyd 99%
2-Chlorbenzaldehyd
Formel: C₇H₅ClO
Molecular Weight: 140,57 g/mol
Siedepunkt: 211,9 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 10…11,5 °C
Dichte: 1,25 g/cm³
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003304
CAS-Nummer: 89-98-5
EINECS: 201-956-3
UN: 3265
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5650 to 1.5670 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Free acid ≤1 % (as chlorobenzoic acid)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR