2-Chlorbenzaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
A13488.30
A13488.09
A13488.0B
A13488.30EA
27.4
EUR
A13488.30
A13488.09
A13488.0B
2-Chlorbenzaldehyd ≥97%
2-Chlorbenzaldehyd
Purity: 97%
CAS No.: 89-98-5
Molecular Formula: C7H5ClO
Formula Weight: 140.57
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5675
Odour: Pungent
pH: 2.9
Melting Point: 10-12°
Boiling Point: 212°
Beilstein Reference: 385877
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00003304
Formel:
C₇H₅ClO Molecular Weight: 140,57 g/mol Siedepunkt: 212 °C Schmelzpunkt: 10…12 °C Dichte: 1,249 Flammpunkt: 87 °C (188 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003304 CAS-Nummer: 89-98-5 EINECS: 201-956-3 UN: 3265 ADR: 8,III |