2-Chlorbenzaldehyd zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20276.0250 8.20276.1000 8.20276.9025
8.20276.0250EA 33.3 EUR
8.20276.0250 8.20276.1000 8.20276.9025
2-Chlorbenzaldehyd zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Chlorbenzaldehyd
Formel: C₇H₅ClO
Molecular Weight: 140,57 g/mol
Siedepunkt: 211,9 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 10 °C
Dichte: 1,248 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003304
CAS-Nummer: 89-98-5
EINECS: 201-956-3
UN: 3265
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1.12 g/l (20 °C)
Melting Point 10 - 11.5 °C
Molar Mass 140.56 g/mol
Boiling Point 208 °C
Vapor Pressure 1.7 hPa (50 °C)
Flash Point 87 °C
Refractive Index 1.5658 (20 °C, 589 nm)
Density 1.25 g/cm3 (20 °C)
pH 2.9 (H2O) (saturated aqueous solution)
Ignition Point 397 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material