2-Chlorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
124974-100G 124974-500G
SIAL124974-100GEA 50.8 EUR
SIAL124974-100G SIAL124974-500G
2-Chlorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Chlorbenzaldehyd
Formel: C₇H₅ClO
Molecular Weight: 140,57 g/mol
Siedepunkt: 211,9 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 10 °C
Dichte: 1,248 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003304
CAS-Nummer: 89-98-5
EINECS: 201-956-3
UN: 3265
ADR: 8,III