3,5-Dichlorbenzaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A13325.14 A13325.06
A13325.14EA 250 EUR
A13325.14 A13325.06
3,5-Dichlorbenzaldehyd ≥97%
3,5-Dichlorobenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 10203-08-4 Molecular Formula: C7H4Cl2O Formula Weight: 175.01 Melting Point: 60-66° Boiling Point: 235-240° UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00003352
Formel: C₇H₄Cl₂O
Molecular Weight: 175.01 g/mol
Siedepunkt: 235…240 °C
Schmelzpunkt: 60…66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003352
CAS-Nummer: 10203-08-4
EINECS: 233-499-0
ADR: 8 III