3-Chlorbenzaldehyd 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
108610250 108611000
ACRO108610250EA 38.1 EUR
ACRO108610250 ACRO108611000
3-Chlorbenzaldehyd 99%
3-Chlorbenzaldehyd
Formel: C₇H₅ClO
Molecular Weight: 140,57 g/mol
Siedepunkt: 213…215 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 17…18 °C
Dichte: 1,241 g/cm³
Flammpunkt: 88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003350
CAS-Nummer: 587-04-2
EINECS: 209-596-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %