3-Chlorbenzaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A13254.14 A13254.22 A13254.36
A13254.14EA 38.6 EUR
A13254.14 A13254.22 A13254.36
3-Chlorbenzaldehyd ≥97%
3-Chlorbenzaldehyd
Purity: 97% CAS No.: 587-04-2 Molecular Formula: C7H5ClO Formula Weight: 140.57 Flash Point: 88°(190°F) Refractive Index: 1.5640 Odour: Characteristic Melting Point: 16-18° Boiling Point: 213-214° Beilstein Reference: 507098 MDL No.: MFCD00003350
Formel: C₇H₅ClO
Molecular Weight: 140,57 g/mol
Siedepunkt: 213…214 °C
Schmelzpunkt: 16…18 °C
Dichte: 1,239
Flammpunkt: 88 °C (190 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003350
CAS-Nummer: 587-04-2
EINECS: 209-596-9