4-Chlorbenzaldehyd 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

150440010 150441000 150442500
ACRO150440010EA 96 EUR
ACRO150440010 ACRO150441000 ACRO150442500
4-Chlorbenzaldehyd 98%
4-Chlorbenzaldehyd
Formel: C₇H₅ClO
Molecular Weight: 140,57 g/mol
Siedepunkt: 214 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: >46 °C
Dichte: 1,196 g/cm³
Flammpunkt: 88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003379
CAS-Nummer: 104-88-1
EINECS: 203-247-4
UN: 3077
ADR: 9,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light yellow Crystals or crystalline or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 49 °C
GC ≥97.5 %
Free acid ≤1.5 % (as 4-Chlorobenzoic acid)
Elemental Analysis 17.45 to 18.90 % N

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR