4-Chlorbenzaldehyd 98

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

A12757.30 A12757.0B A12757.0I
A12757.30EA 35 EUR
A12757.30 A12757.0B A12757.0I
4-Chlorbenzaldehyd 98
4-Chlorbenzaldehyd

Purity: 98% CAS No.: 104-88-1 Molecular Formula: C7H5ClO Formula Weight: 140.57 Flash Point: 88°(190°F) Odour: Pungent Boiling Point: 213-214° Beilstein Reference: 385858 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003379

Formel: C₇H₅ClO
Molecular Weight: 140.57 g/mol
Siedepunkt: 213…214 °C
Schmelzpunkt: 45…49 °C
Dichte: 1.196 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 88 °C (190 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003379
CAS-Nummer: 104-88-1
EINECS: 203-247-4
UN: 3077
ADR: 9 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR