4-Chlorbenzaldehyd zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
MQ200
8.02453.0250 8.02453.1000 8.02453.0005
8.02453.0250EA 38.7 EUR
8.02453.0250 8.02453.1000 8.02453.0005
4-Chlorbenzaldehyd zS, Sigma-Aldrich®
4-Chlorbenzaldehyd
Formel: C₇H₅ClO
Molecular Weight: 140.57 g/mol
Siedepunkt: 214
Schmelzpunkt: 46
Dichte: 1.196 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003379
CAS-Nummer: 104-88-1
EINECS: 203-247-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 935 mg/l (20 °C)
Melting Point 46 °C
Molar Mass 140.57 g/mol
Boiling Point 214 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.36 hPa (25 °C)
Flash Point 88 °C
Density 1.19 g/cm3 (60 °C)
Ignition Point 302 °C