2-Chlor-5-nitrobenzaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A14824.09 A14824.18
A14824.09EA 35 EUR
A14824.09 A14824.18
2-Chlor-5-nitrobenzaldehyd ≥97%
2-Chloro-5-nitrobenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 6361-21-3 Molecular Formula: C7H4ClNO3 Formula Weight: 185.57 Melting Point: 77-81° Beilstein Reference: 743764
Formel: C₇H₄ClNO₃
Molecular Weight: 185.57 g/mol
Schmelzpunkt: 77…81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007293
CAS-Nummer: 6361-21-3
EINECS: 228-830-0
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable