4-Chlor-3-nitrobenzaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
SB00934.1 SB00934.10 SB00934.50
MAYBSB00934.1EA 0 EUR
MAYBSB00934.1 MAYBSB00934.10 MAYBSB00934.50
4-Chlor-3-nitrobenzaldehyd
4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClNO₃
Schmelzpunkt: 57…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007078
CAS-Nummer: 16588-34-4
EINECS: 240-645-7