2-Chlorbenzonitril 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: o-Chlorobenzonitrile
108670010 108672500
ACRO108670010EA 200 EUR
ACRO108670010 ACRO108672500
2-Chlorbenzonitril 99%
2-Chlorbenzonitril
Formel: C₇H₄ClN
Molecular Weight: 137,57 g/mol
Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 43…46 °C
Dichte: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001779
CAS-Nummer: 873-32-5
EINECS: 212-836-5
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 46 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %