2-Chlorbenzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: o-Chlorobenzonitrile
B20451.0B B20451.18 B20451.30
B20451.0BEA 276 EUR
B20451.0B B20451.18 B20451.30
2-Chlorbenzonitril ≥98%
2-Chlorbenzonitril
Purity: 98% CAS No.: 873-32-5 Molecular Formula: C7H4ClN Formula Weight: 137.57 Flash Point: 122°(252°F) Odour: Almond-like Boiling Point: 232° Beilstein Reference: 1363916 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001779
Formel: C₇H₄ClN
Molecular Weight: 137,57 g/mol
Siedepunkt: 232 °C
Schmelzpunkt: 43…46 °C
Dichte: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 122 °C (252 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001779
CAS-Nummer: 873-32-5
EINECS: 212-836-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III