3-Chlorbenzonitril 99%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: m-Chlorobenzonitrile

108680100 108680500
ACRO108680100EA 31.5 EUR
ACRO108680100 ACRO108680500
3-Chlorbenzonitril 99%
3-Chlorbenzonitril
Formel: C₇H₄ClN
Molecular Weight: 137,57 g/mol
Siedepunkt: 94 °C (11 mmHg)
Schmelzpunkt: 38…42 °C
Dichte: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001798
CAS-Nummer: 766-84-7
EINECS: 212-172-6
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Off-white to light beige Crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 42 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer 50 to 150 ppm Amylene

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR