3-Chlorbenzonitril ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: m-Chlorobenzonitrile
A13237.09 A13237.18 A13237.30
A13237.09EA 33 EUR
A13237.09 A13237.18 A13237.30
3-Chlorbenzonitril ≥99%
3-Chlorbenzonitril
Purity: 99% CAS No.: 766-84-7 Molecular Formula: C7H4ClN Formula Weight: 137.57 Flash Point: 97°(206°F) Odour: Almond-like Boiling Point: 94°/10mm Beilstein Reference: 1906694 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001798
Formel: C₇H₄ClN
Molecular Weight: 137,57 g/mol
Siedepunkt: 94 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 39…42 °C
Dichte: 1,14
Flammpunkt: 97 °C (206 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001798
CAS-Nummer: 766-84-7
EINECS: 212-172-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III