4-Chlorbenzonitril 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
p-Chlorobenzonitrile
151871000
151870250
151875000
ACRO151871000EA
75.3
EUR
ACRO151871000
ACRO151870250
ACRO151875000
4-Chlorbenzonitril 99%
4-Chlorbenzonitril
Formel:
C₇H₄ClN Molecular Weight: 137,57 g/mol Siedepunkt: 223 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 91…94 °C Dichte: 1,1133 g/cm³ (16.8 °C) Flammpunkt: 108 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001813 CAS-Nummer: 623-03-0 EINECS: 210-765-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Flakes and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 91 to 94 °C |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥98.5 % |